missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Fermi

Use these locks with Endecotts™ sieves. Endecotts™ Locks are widely used with test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.

Marca:  Endecotts™ 200S/STLID

Codice prodotto. 11527524

  • 63.69€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Use these locks with Endecotts™ sieves. Endecotts™ Locks are widely used with test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.

  • Locking assembly for Endecotts Sieves
  • ISO 3310-1 Compliant
Specifica

Specifica

Serratura
200 mm
1 ciascuno
ISO 33101
Per setacci
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Endecotts™ Fermi > Outer Diameter: 200mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato