Learn More
Fisherbrand™ Long Crucible Tongs with Corrugated Tips, 20 in.
Fisherbrand™ Crucible Tongs are made from ASTM Standard (899-94) Series 400 Stainless Steel.
Marca: Fisherbrand™ 13820023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The long design facilitates use when reaching into extreme hot or cold environments. These tongs feature integral thumb and finger openings.
- Long-neck serrated tips
- Raised riveted joing
- Passivated
- Compatible with Gamma/ETO/Autoclavable sterilization methods
Zertifizierungen
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
Crucibles | |
20 in. | |
508 mm | |
Crucible Tongs |
Tongs | |
1 | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Long Crucible Tongs with Corrugated Tips, 20 in. > Long Crucible Tongs
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur