Learn More
Miele Professional™ Cesto inferiore
Cesto inferiore A 150 per il posizionamento ottimale di moduli di iniettori o inserti
Marca: Miele Professional™ 12666330
537.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Cesto inferior con due accoppiamenti dei moduli
- Per disporre max 2 moduli di iniettori o inserti.
- Chiusura automatica dell'accoppiamento in caso di non utilizzo
- Misure di carico: larghezza 494, lunghezza 440 mm
Specifica
acciaio inox | |
acciaio inox | |
PG 8583/PG8593 laboratory washers | |
546 mm | |
529 mm |
Basket | |
Lower basket for modules | |
Due tubi di aggancio, valvole di aggancio autosigillanti | |
154 mm |
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Cesto inferiore > For use with: PG 8583/PG8593 laboratory washers