Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker without Platform
Two stainless steel platform options.
1787.80€
Specifica
Orbita | 19 mm |
---|---|
Intervallo di velocità | 20 to 300 rpm |
Tensione | 230 V |
Amperaggio | 0.25 A |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11991991
|
Corning™
6782-NP |
UK Plug |
1787.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11961991
|
Corning™
6781-NP |
EU Plug |
1787.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The Corning LSE orbital shaker meets a variety of shaking and mixing applications. A powerful brushless motor and counter-balanced shaker mechanism provides smooth operation for years of trouble-free use. Different platforms (order separately) are available and are easily interchangeable.
- Two stainless steel platform options
- 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
- Large digital display with single-knob control
- Digital control of shaking speed and time
- Safe for cold room or incubator use
- Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, or 16 x 125 mL
Specifica
19 mm | |
230 V | |
50/60 Hz | |
312 x 255 x 130 mm | |
312 mm | |
7.3 kg |
20 to 300 rpm | |
0.25 A | |
Stainless Steel Platform | |
130 mm | |
255 mm | |
NP |