Learn More
Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Bath
GREENER_CHOICE
Saves up to 80% against standard compressor units. Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Baths are supplied assembled as ready to use kits, complete with accessory hosing, clips and connectors as standard.
4520.00€ - 5535.00€
Specifica
Preimpostazioni temperatura 3
Warranty 4 Years
Larghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 154 mm
Altezza (sistema metrico) 640 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità di raffreddamento Gamma di temperatura Capacità (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità di raffreddamento Gamma di temperatura Capacità (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15499214
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
ECOCOOL 100R
250W at 20°C, 230W at 10°C, 185W at 0°C, 115W at -10°C, 40W at -10°C -20°C to +100°C 5 L ecocool™ 100
4520.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15419224
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
ECOCOOL 150R
400W at 20°C, 330W at 10°C, 200W at 0°C, 109W at -10°C, 60W at -10°C Da –25 a 150 °C 6 L ecocool™ 150
5535.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Eco mode optimises the cooling control needed, enabling rapid cool down when required.
  • True energy saving against competitor units that only switch the compressor on or off.
  • Intuitive user interface
  • No-spill valved front drain.
  • Built in Britain to the highest specifications, 5 day dispatch, 4 year industry leading warranty.
  • Modern, sleek, attractive design
  • Thermostat and chiller work in harmony, neither will operate alone, eliminating any danger of overheating or freezing.
  • Single front switch for user convenience.
  • No side vents - locate to suit the user, not the unit.
Specifica
Specifica
3
245 mm
640 mm
29 kg
50/60 Hz
4 Years
154 mm
118 mm
120/230 V
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Bath