Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Protezione comoda ed efficace delle vie respiratorie contro le particelle di polvere e/o particelle liquide non volatili. La mascherina antiparticolato 3M serie 8300 offre una filtrazione efficace e una respirazione naturale, per prestazioni elevate costanti.
Marca:  3M™ 7100010819
Codice prodotto. 11716003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Provide comfortable, effective respiratory protection for use in industries where workers will be exposed to dust particles and/or non-volatile liquid particles.
  • Tested and certified to AS/NZS 1716:2003
  • Robust outer shell improves collapse resistance
  • M-Noseclip adjusts easily for fewer pressure points and greater comfort on the nose
  • Braided headbands improve comfort on the neck, face, and head with a secure feel
  • 3M™ Advanced Electret Filter Material gives effective filtration with low breathing resistance for consistent high-quality performance
  • The super-soft, cushioned inner lining helps workers stay comfortable
  • Models that include the Cool Flow™ exhalation valve offer improved comfort in hot humid environments and/or where work is hard and physical
  • Colored headbands for easy identification: yellow for P1, blue for P2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR
Thermoplastic Elastomer
Industries where workers will be exposed to dust particles or non-volatile liquid particles
8312
FFP1
Valved Particulate Respirator
Yes
Aluminum clip