Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Protezione comoda ed efficace delle vie respiratorie contro le particelle di polvere e/o particelle liquide non volatili. La mascherina antiparticolato 3M serie 8300 offre una filtrazione efficace e una respirazione naturale, per prestazioni elevate costanti.
19.28€ - 75.95€
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR
Materiale Elastomero termoplastico
Product Type Respiratore per particolato
Da utilizzare con (applicazione) Settori in cui i lavoratori sono esposti a particelle di polvere o particelle liquide non volatili
Senza lattice Sì
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Tipo di filtro With Exhalation Valve Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di filtro With Exhalation Valve Prezzo Quantità e disponibilità  
12682605
Vedere i documenti
3M™
7100011455
FFP2 No N/A N/A N/A
12692605
Vedere i documenti
3M™
7100010817
FFP2 Yes N/A N/A N/A
11706003
Vedere i documenti
3M™
7100011341
FFP1 No N/A N/A N/A
11716003
Vedere i documenti
3M™
7100010819
FFP1 Yes N/A N/A N/A
11726003
Vedere i documenti
3M™
7100011455
FFP2 No N/A N/A N/A
11612999
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7100057145
FFP3 Yes
75.95€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protezione per le vie respiratorie comoda ed efficace, per l'uso in industrie in cui gli operatori sono esposti a particelle di polvere e/o particelle liquide non volatili.
  • Testata e certificata secondo AS/NZS 1716:2003
  • Guscio esterno rigido per una migliore resistenza alla deformazione
  • Il ponte nasale a M è semplice da regolare, per un minor numero di punti di pressione e una sensazione di comodità maggiore sul naso
  • Fasce intrecciate per una maggiore comodità sul collo, il volto e la testa e una sensazione di aderenza sicura
  • Materiale filtrante 3M™ Advanced Electret per una filtrazione efficace e una respirazione naturale, per prestazioni elevate costanti
  • La fodera interna, estremamente morbida e imbottita, favorisce la comodità ai lavoratori
  • I modelli che comprendono la valvola di esalazione Cool Flow™ offrono un maggiore comfort in ambienti caldi e umidi e/o in luoghi che prevedono lavori fisici impegnativi
  • Fasce colorate per un'identificazione agevole: giallo per P1, blu per P2
Specifica
Specifica
AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR
Respiratore per particolato
Sì
Non-sterile
Elastomero termoplastico
Settori in cui i lavoratori sono esposti a particelle di polvere o particelle liquide non volatili
Aluminum clip
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
3M™ Respiratori per particolato