Learn More
Merck Substrato Western HRP Chemiluminescence Immobilon
Premixed, ready-to-use chemiluminescent reagents for detection of HRP-based Westerns
543.00€ - 782.00€
Specifica
Product Type Substrato Luminata Forte Western HRP
Da utilizzare con (applicazione) Dot/Slot Blot
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Sensibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Sensibilità Prezzo Quantità e disponibilità  
12634645
Vedere i documenti
Merck
WBLUF0500
Substrato Luminata Forte Western HRP 500 ml ∽400 fg
782.00€
Pezzo
11790644
Vedere i documenti
Merck
WBLUR0500
Substrato Luminata Crescendo Western HRP 500 ml Da ∽1 a 3 pg
618.00€
Pezzo
11770644
Vedere i documenti
Merck
WBLUC0500
Substrato Luminata Classico Western HRP 500 ml ∽6 pg
543.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
La perossidasi del rafano (HRP) catalizza l'ossidazione del luminol in presenza di perossido, rilasciando fotoni (chemioluminescenza) catturati su pellicole a raggi X o da telecamere CCD. Nella maggior parte dei substrati HRP si verifica un rapido decadimento del segnale e una breve durata di conservazione, ma i substrati Luminata sono formulati in modo diverso e includono reagenti di stabilizzazione.
  • Risultati coerenti con meno errori di pipettaggio
Gli stabilizzanti aggiunti ai substrati Luminata:
  • Evitano l'ossidazione spontanea del luminol a causa del perossido in assenza di HRP
  • Migliorano la stabilità del luminol e del perossido, garantendo la stabilità dei substrati Luminata per un anno nel loro formato premiscelato
  • Stabilizzano, rafforzano e prolungano il segnale di chemioluminescenza una volta che HRP inizia a catalizzare l'ossidazione
Tre diverse sensibilità per una vasta gamma di esigenze di rilevazione:
  • Immobilon Classico: reagente premiscelato per le esigenze di rilevamento quotidiane
  • Immobilon Crescendo: reagente premiscelato per il rilevamento nella gamma dei picogrammi
  • Immobilon Forte: reagente premiscelato per il rilevamento nella gamma dei femtogrammi
Specifica
Specifica
Substrato Luminata Forte Western HRP
Dot/Slot Blot
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Substrato Western HRP Chemiluminescence Immobilon