Learn More
Lutetium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10002510
Lutetium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10002510
1 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10002510
Marca: Thermo Scientific Acros 193400010
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) oxide
Nota nome 99.99%, -325 mesh
CAS 12032-20-1
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.94% min
Formula molecolare Lu2O3
Formula lineare Lu2O3
Numero MDL MFCD00011100
Indice di Merck 14, 5615
Sinonimo lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
IUPAC Name dilutetium(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 397.93
Peso formulazione 397.94
Percent Purity 99.99%
Grado Trace Metal Basis
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 9.42
Densità 9.4200g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0392177 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/06/2020 Catalog Number
Identificativo prodotto
  • Lutetium (III) oxide
Titolo del prodotto
Lutetium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals >