Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Freeze Dryer with 6 Heatable Shelves
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
26520.00€ - 38245.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 kg
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Refrigerante R507 CFC-free
Modello Lyovapor™ L-200 Pro Control
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Pompe da vuoto Tipi di sensore Software Included Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Pompe da vuoto Tipi di sensore Software Included Prezzo Quantità e disponibilità  
17214834
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612113001
Edwards nXDS6iC Temperature Yes
38245.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17254824
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612103001
Edwards nXDS6iC Temperature No
32530.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17294814
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612013001
Edwards nXDS6iC None Yes
37385.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17234814
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BUCHI
11L200PH2612003001
Edwards nXDS6iC None No
31670.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17294824
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612111001
Pfeiffer Duo 6 Temperature Yes
37210.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17234824
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612101001
Pfeiffer Duo 6 Temperature No
31120.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17274814
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612011001
Pfeiffer Duo 6 None Yes
36295.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17214814
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612001001
Pfeiffer Duo 6 None No
30210.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17274824
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612110001
Not Included Temperature Yes
33510.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17214824
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612100001
Not Included Temperature No
27430.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17254814
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612010001
Not Included None Yes
32595.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17294804
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2612000001
Not Included None No
26520.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
  • Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
  • A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
  • Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
Characteristics
  • Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
  • Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
  • Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
  • An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
  • Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
  • Easy operation and handling of methods
  • Data recording and customized reporting
  • Real time process schematic and diagram
  • Save precious samples with the sample protective state
  • Access process parameters on any device with convenient push notifications
Specifica
Specifica
6 kg
R507 CFC-free
Stainless Steel
Infinite-Control™
58.5 x 46 x 51 cm
10 A (Lug)
50 Hz
75 kg
-55°C to +30°C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
6 Heatable Shelves
Freeze Drying, Sublimation
IP 20
220/240 V
1.8 kW (Max)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Freeze Dryer with 6 Heatable Shelves