Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Shelves 4
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Marca:  BUCHI 11L200IN1412003001
19907.06 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17264714
  • 21960.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compact Lyovapor™ L-200
  • Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
  • Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Specifica
Specifica
6 kg
-55°C to +30°C
No
Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor
23.1496 in.
4
Stainless Steel
Edwards nXDS6iC
20.0787 in.
220/240 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BUCHI Lyovapor L-200 Shelves 4 > Edwards nXDS6iC