Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Freeze-Dry Flask Assembly
Complete three-piece flask consists of high-strength borosilicate glass molded top and bottom with silicone rubber seal
419.00€ - 641.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Include Complete three-piece flask consists of high-strength Borosilicate Glass molded top and bottom with Silicone Rubber seal
Product Type Flask Kit
Giunto rastremato standard 24/40
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10335130
Vedere i documenti
Labconco™
7554800
500 mL
570.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10734131
Vedere i documenti
Labconco™
7554600
250 mL
492.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10395170
Vedere i documenti
Labconco™
7555000
1000 mL
641.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10417400
Vedere i documenti
Labconco™
7554400
100 mL
474.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10318559
Vedere i documenti
Labconco™
7554200
50 mL
419.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10053612
Vedere i documenti
Labconco™
7554900
750 mL
595.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Complete three-piece flask consists of high-strength borosilicate glass molded top and bottom with silicone rubber seal
  • With 24/40 joints
  • Seal grasps top and bottom securely—never comes in contact with sample
  • Flat bottomed
  • Wide mouth lets you load samples easily and lyophilize quickly
  • Compatible with Labconco, Virtis™ and other major brands of freeze dryers
  • Flasks should be filled to no more than one-third the volume so that maximum surface area is achieved for efficient lyophilization
Required Accessories
  • Adapters are required to attach flasks to freeze dry valve ports
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Flask Kit
3 lb.
Joint
1.4 kg
Complete three-piece flask consists of high-strength Borosilicate Glass molded top and bottom with Silicone Rubber seal
24/40
Reusable
Flat
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Labconco™ Lyph-Lock™ Freeze-Dry Flask Assembly