Learn More
Brady™ Stampante per etichette M611
Crea. Visualizza in anteprima. Stampa. Come vuoi. Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, accedi più facilmente ai file e stampali in più modi, quando ne hai bisogno.
Marca: Brady™ 317844
579.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Crea e stampa etichette larghe fino a 50,80 mm
- Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
- Crea, visualizza in anteprima e stampa in qualsiasi modo: dallo smartphone, dal tablet o dal computer
- Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, poi stampa sul luogo di lavoro
- Crea e condividi file di etichette da stampare ovunque ti trovi collegandoti via Bluetooth o Wi-Fi
- Design estremamente compatto e leggero
- Connettività fino a 5 utenti tramite Bluetooth
Specifica
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
10.97 in. | |
278.75 mm | |
4.55 in. | |
Monocolor | |
Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Basic Design Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
256 MB Flash, 512 MB RAM | |
50.8 mm/sec. | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi | |
1.6 kg | |
Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Safety Identification | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery | |
M611-EU-BT-W |
Blue, Gray | |
Brady Labels | |
Trasferimento termico | |
4.46 in. | |
113.28 mm | |
115.66 mm | |
88.9 mm | |
Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M611 | |
300 dpi | |
3.52 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 years | |
110/240 V |
CE_17865235_EN.pdf
Dimensione file: 52.5 kB
Titolo del prodotto
Brady™ Stampante per etichette M611 > M611 Label Printer; Includes: Printer, USB cable, Quick Start Guide, AC Power Cord (EU), USB with Windows Driver, Brady Workstation Basic Design Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon