Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 HPLC Column
Separate monoclonal antibodies (mAbs) and related biologics with high resolution, excellent biocompatibility, and selectivity using the unique chemistry of this hydrophobic interaction column.
238.55€ - 2030.24€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 1000 Å
Quantità Each
Temperatura 60 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15360411
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088480
100 mm 4.6 mm
1400.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15380411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
088481
250 mm 4.6 mm
2030.24€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15300421
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088482
10 mm 4.6 mm
238.55€
pezzi 2
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for separation of monoclonal antibodies (mAbs) and related biologics by hydrophobic interaction, the Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 LC column is a high resolution silica column. The MAbPac HIC-10 column's unique chemistry provides high resolution, excellent biocompatibility, and selectivity that is different from other HIC columns on the market.
Unique Chemistry Designed for Optimal Selectivity of mAbs
The MAbPac HIC-10 column is based on high-purity, spherical, wide-pore (1,000Å), 5μm silica particles functionalized with proprietary alkyl amide groups. Its advanced surface bonding technology leads to excellent chemical stability, high efficiency, and unique selectivity optimized for mAbs and different from other HIC phases.
  • Excellent biocompatibility and extremely low carryover
  • High resolution and high efficiency
  • Compatible with both organic solvent and aqueous mobile phases
  • Rugged column stability
Specifica
Specifica
5 μm
1000 Å
60 °C
Hydrophobic Interaction
Responsibly packaged
2 to 8
Each
MAbPac
Hydrophobic Interaction
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 HPLC Column