Learn More
Cytiva MabSelect™ Chromatography Media
Protein A affinity medium designed for capturing MAbs from large sample volumes
Marca: Cytiva 17-5199-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High-flow agarose matrix allows for high flow velocities at production scale
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- Low non-specific binding resulting in low levels of impurities in the product eluate pool
- Oriented coupling of ligand and optimized matrix gives high dynamic binding capacity
- Based on highly cross-linked agarose matrix with recombinant protein A ligand
- Ligand is engineered to favor oriented coupling and expressed in E. coli and is free of components of mammalian origin
- Hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific
- Average particle size: 85μm (d50V)
- pH Stability cleaning-in-place (CIP): 2 to 12
- pH Stability working range: 3 to 10
- Ligand: recombinant protein A (E.coli)
- Matrix: highly cross-linked agarose
- Binding capacity/mL chromatography medium: ∽30mg human lgG/mL at 2.4 min. residence time
- Pressure/Flow specification: <500cm/hr., <200 kPa, BPG 300, bed height 20cm
Specifica
25 mL | |
2°C to 8°C | |
MabSelect Media | |
85 μm | |
20 cm | |
<200 kPa | |
3 to 10 |
For Industrial AppliCatIons and Well-Established in Approved Processes | |
30 mg Human lgG/mL (at 2.4 min. residence time) | |
<500 cm/Hoμr | |
7.87 in. | |
Certificate of Analysis | |
Highly Cross-Linked Agarose | |
Recombinant Protein A (E. coli) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- MabSelect, 25 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Titolo del prodotto
Cytiva MabSelect™ Chromatography Media > 25mL