Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP)
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with this ready-to-use medium.
Marca:  Thermo Scientific™ PO1142A
16.77 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24364" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11974132
  • 17.65€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with ready-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP). This differential medium gives a number of diagnostic indications such as bile tolerance, colony morphology and chromogenesis. MacConkey Agar corresponds to the medium recommended by the World Health Organizaton1, the Department of Health2 for the bacterial examination of water. The medium conforms to the formulations detailed in international pharmacopoeia3,4,5,6.
Use MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP) for the cultivation of pathogens which may be present in a variety of specimens .
  • Easy-to-read: easy to differentiate Escherichia coli (red non-mucoid colonies) from Staphyloccoccus spp. (pale pink opaque colonies) and Pseudomonas aeruginosa (green-brown) colonies.
  • Recommended by World Health Organizaton1, the Department of Health 2
  • Conforms to formulations detailed in International Pharmacopoeia3,4,5,6,
  • Ready-to-use convenience of prepared media.
Due to its ability to support the growth of pathogenic Gram-positive cocci (e.g. staphylococci and enterococci) as well as Enterobacteriaceae, MacConkey Agar is particularly recommended for the cultivation of pathogens which may be present in a variety of specimens.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dark Red, clear
MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP)
United Kingdom
19.5g ± 1.0g
10/Pk.
2°C to 10°C
90mm Plate
Agar
Flow Wrapped - Single Layer
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto4503265 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/04/2025 Catalog NumberPO5002A,PO1142A
Numero di lotto4503444 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/04/2025 Catalog NumberPO5002A,PO1142A
Numero di lotto4500113 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/03/2025 Catalog NumberPO5002A,PO1142A
Numero di lotto4499217 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/03/2025 Catalog NumberPO5002A,PO1142A
Numero di lotto4496412 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/03/2025 Catalog NumberPO5002A,PO1142A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP) >