Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Macrosep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 20 mL of biological sample.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) MAP001C37
303.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17124731
  • 319.00€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 03-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yellow
PES
Non-sterile
5 to 20 mL (Sample)
EFA: 7.2 cm2
1 kDa
24/Pk.