Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Macrosep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 20 mL of biological sample.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) MAP030C38
1235.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
- For research applications only
Specifica
Red | |
PES | |
Non-sterile | |
5 to 20 mL (Sample) |
EFA: 7.2 cm2 | |
30 kDa | |
100/Pk. |