Learn More
MP BIOMEDICALS MagBeads FastRNA Kit for FFPE Ready-to-Use for MPure-32 96 Preps
MagBeads FastRNA Kit for FFPE is intended for rapid extraction of RNA from tissue, cells, blood, and other clinical samples using the MPure-32%™ aNAP System. RNA can be used directly for RT-PCR, quantitative RT-PCR and so on.
Marca: MP BIOMEDICALS 117033500
Descrizione
MagBeads FastRNA Kit for FFPE is based on the purification method of high binding magnetic particles. The sample is lysed and digested. RNA is released into the lysate.
After addition of magnetic particles and binding solution:
- RNA will be adsorbed on the surface of magnetic particles
- Impurities such as proteins will be removed without adsorption.
The adsorbed particles were washed with:
- Washing buffer to remove the proteins and impurities
- Fthanol to remove salts
Finally the RNA was eluted with Elution Buffer.
Specifica
Tissue, Cells, Blood, and Other Clinical Samples | |
RNA Extraction | |
RNA Kit for FFPE |
Sicurezza e movimentazione
- (MPure-32) MagBeads FastRNA Kit for FFPE
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride