Learn More
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Amine Derivatized Beads
Enable benchtop magnetic affinity purification with these ligand-coated (streptavidin, Protein A and G, GAM IgG, GAR IgG) magnetic particles and magnet separators.
Marca:  Thermo Scientific™ 21352
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11811225
  • 238.00€ / 5mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Beads provide a convenient method for magnetic separation of antibodies, antigens, lectins, enzymes, nucleic acids and cells using affinity binding. To remove the MagnaBind Beads from the suspension, an external magnetic field is used.
MagnaBind Amine Derivatized Beads are supplied as an aqueous suspension of magnetic iron oxide beads coated with amine groups for covalent coupling of molecules using a variety of crosslinkers.
Features of MagnaBind Amine Derivatized Beads:
  • Composition: Silanized iron oxide
  • Magnetization: 25-35EMU/g
  • Type of Magnetization: Superparamagnetic (no magnetic memory)
  • Surface Area: >100m2/g
  • Bead Size: 1-4μm diameter
  • Settling Rate: 4% in 30 minutes
  • Effective Density: 2.5g/mL
  • Number of Beads: 1 x 108 beads/mg
  • pH Stability: Aqueous solution, above pH 4.0
  • Concentration: ∼50 mg/mL
Applications:
  • Cell sorting using either positive or negative selection
  • Protein purification or immunoassays using either direct or indirect methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slurry: ∼50 mg/mL
MagnaBind Amine Derivatized Beads
Affinity Purification
MagnaBind™
Amine
1 to 4 μm
Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze product. Product is shipped at ambient temperature.
Brown
Amine Derivatized Bead
5 mL
5 mL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK4510391 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number21352
Numero di lottoZI4469981 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number21352
Numero di lottoZG4334451 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2024 Catalog Number21352
Numero di lottoZC4227612 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/03/2024 Catalog Number21352
Numero di lottoZB4186703 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2024 Catalog Number21352
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Amine Derivatized Beads > 5 mL