Learn More
Magnesium foil, 0.125mm (0.005in) thick, hard, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Magnesium |
Colore | Silver |
Nota nome | Hard |
Aspetto | Silver-colored foil |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% (Metals basis) |
Quantità | 25 x 25 mm |
Odore | Odorless |
Forma | Foil |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Magnesium foil
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 2
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contiene: Magnesium
Titolo del prodotto
Magnesium foil, 0.125mm (0.005in) thick, hard, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >