Learn More
Magnesium powder, -100+200 mesh, 99.6% (metals basis excluding Ca), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11393228
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
For vacuum deposition
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium powder
Colore White
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ca), Ca typically 0.1-1%
Numero UN UN1418
Quantità 250 g
Percent Purity 99.6%
Dimensioni maglia −100+200 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Titolo del prodotto
Magnesium powder, -100+200 mesh, 99.6% (metals basis excluding Ca), Thermo Scientific Chemicals >