Learn More
Magnesium ribbon, approximate dimensions, 3.0mm (0.12in) wide, 0.15mm (0.0059in) thick, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15494745
Magnesium ribbon, approximate dimensions, 3.0mm (0.12in) wide, 0.15mm (0.0059in) thick, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15494745
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
5 x 25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15494745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012811.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Form: approx. 0.78g/m; Highly flammable
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-95-4
Formula molecolare Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
Numero MDL MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium ribbon
Nota nome Approximate dimensions: 3.0mm (0.12 in.) wide, 0.15mm (0.0059 in.) thick
Numero UN UN1869
Quantità 25 g
Odore Odorless
Peso ≈0.78g/m
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP12L033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2025 Catalog Number012811.14,012811.51
Numero di lottoQ03K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/04/2024 Catalog Number012811.14,012811.51
Numero di lottoR03J022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number012811.14,012811.51
Numero di lottoP03I038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number012811.14,012942.03,012811.51,012942.09
Numero di lottoS02B006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number012811.14,012942.03,012811.51,012942.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium ribbon
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Magnesium
Titolo del prodotto
Magnesium ribbon, approximate dimensions, 3.0mm (0.12in) wide, 0.15mm (0.0059in) thick, Thermo Scientific Chemicals >