Learn More
Magnesium Sulfate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate |
Quantità | 500 g |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | magnesium;sulfate |
Peso formulazione | 120.37g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% |
Pressione del vapore | 0.1 mmHg (20°C) |
Densità | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Titolo del prodotto
Magnesium Sulfate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell >