Learn More
Magnesium sulfate, anhydrous, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11377658
Magnesium sulfate, anhydrous, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11377658
500 g
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Codice prodotto. 11377658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033337.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Magnesium sulfate is suitable for sensitive molecular biology applications. It used as a component of bath salts and beauty product. It is utilized by the athletes to soothe sore muscles and effective in the removal of splinters. It is commonly used as a desiccant in organic synthesis due to its affinity for water. It acts as a brewing salt in beer production to adjust the ion content of the brewing water as well as enhance enzyme action. It plays a vital role as an antidote for barium chloride poisoning. . It is useful in controlling seizures associated with epilepsy, glomerulonephritis, or hypothyroidism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate, anhydrous
Punto di fusione 1124°C (decomposition)
Nota nome anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% min
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
IUPAC Name magnesium(2+) sulfate
Peso formulazione 120.37
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.66 g/mL
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY08J022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numero di lottoS28J029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numero di lottoT26J001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2023 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numero di lottoW27I015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numero di lottoM27G008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2022 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Magnesium sulfate, anhydrous, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals >