Learn More
Magnesium Sulfate, puriss. p.a., ≥98% (KT), Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15646080
Magnesium Sulfate, puriss. p.a., ≥98% (KT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15646080 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Codice prodotto. 15646080
Marca: Honeywell-Fluka 631361KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., drying agent, anhydrous,≥98.0% (KT), powder (very fine)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7487-88-9
Formula molecolare MgO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.36
Numero MDL MFCD00011110
InChI Key CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC Name magnesium;sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium sulfate
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 120.37g/mol
Percent Purity ≥98% (KT)
Pressione del vapore 0.1 mmHg (20°C)
Densità Vapor Density: <0.01 (vs air)
Identificativo prodotto
  • Magnesium sulfate
Titolo del prodotto
Magnesium Sulfate, puriss. p.a., ≥98% (KT), Honeywell Fluka™ >