Learn More
IKA™ Agitatore magnetico
GREENER_CHOICE
Per agitazione sincrona senza riscaldamento. L'agitatore magnetico IKA™ è provvisto di tecnologia a bobina magnetica per un'agitazione silenziosa e uniforme in tutte le posizioni. Velocità costante anche con variazioni del carico.
1690.00€ - 2980.00€
Specifica
Speed da 0 a 1200 rpm
Materiale piastra superiore Piastra per impostazione in acciaio inox
Tensione Da 100 a 240 V
Altezza (sistema metrico) H 60 mm
Frequenza 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Posizioni di agitazione Area superficie piastra superiore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Posizioni di agitazione Area superficie piastra superiore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
13450557
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0003691000
RO 10 10 190 x 470 mm
2185.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13430557
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0003692500
RO 15 15 280 x 470 mm
2980.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13440557
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0003690500
RO 5 5 120 x 470 mm
1690.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Agitatore magnetico digitale senza riscaldamento, progettato per agitazione sincrona. Tecnologia a bobina magnetica per un'agitazione silenziosa e uniforme in tutte le posizioni. Velocità costante anche con variazioni del carico. Design chiuso e compatto per pulizia semplice e protezione della strumentazione dalla penetrazione di liquidi. In aggiunta, è incluso un tappetino antiscivolo trasparente amovibile.
  • Funzionamento inverso regolabile
  • Bobine magnetiche esenti da usura
  • Visualizzazione del codice di errore
  • Funzionamento semplice con tastiera a sfioramento
  • Adatto per funzionamento continuo
  • Intervallo di velocità: Da 0 a 1200 giri/min
Specifica
Specifica
da 0 a 1200 rpm
Da 100 a 240 V
50/60 Hz
Piastra per impostazione in acciaio inox
H 60 mm
Da 5 a 40°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
IKA™ Agitatore magnetico