Learn More
Medline Scientific™ Magnum Trinocular Microscope
The trinocular version of the Magnum series with a choice of objectives types and LED illumination if preferred.
Marca:  Medline Scientific™ 2722.0000M
Codice prodotto. 11910279
  • 2155.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Trinocular optical head, inclined at 30°
  • 10x/20mm wide-field eyepiece
  • Available with either semi-planachromatic, planachromatic or phase contrast objectives
  • Brightfield Abbe condenser, NA 0.90 – NA 1.25 (oil)
Specifica
Specifica
Brightfield Abbe - NA 0.90 - NA 1.25 (oil)
WF 10X/20 mm
Halogen
Trinocular Biological Microscope
Quintuple reversed and revolving with click stop
220/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Iris
Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port
Plan Achromatic
Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual.
10 kg
220/240 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Medline Scientific™ Magnum Trinocular Microscope > Objective: Planachromatic; 4x, 10x, 40x, 100x