Learn More
IBA Lifesciences MagStrep 'Type3' XT Beads
MagStrep 'type3' XT beads are magnetic beads (5% suspension) to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
Marca:  IBA Lifesciences 2-4090-002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00080kg
Codice prodotto. 15362006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Strep-Tactin XT coated magnetic beads, 5 % (v/v) suspension
  • Elution can be performed by boiling in denaturing SDS gel loading buffer instead of using biotin if the isolated protein does not need to be functional
  • Supports spherical magnetic agarose beads, cross-linked, 6 % agarose
  • Dimensione delle biglie: µ
  • Beads are not re-usable
Specifica
Specifica
°° Non congelare.
Biglie
3
MagStrep Beads
2mL
Offerte speciali
For Research Use Only.