Learn More
IBA Lifesciences MagStrep 'Type3' XT Beads
MagStrep 'type3' XT beads are magnetic beads (5% suspension) to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
227.00€ - 770.00€
Specifica
Content And Storage | °° Non congelare. |
---|---|
Product Type | MagStrep Beads |
Formato | Biglie |
Tipo di campione | 3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15362006
|
IBA Lifesciences
2-4090-002 |
2mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16554594
|
IBA Lifesciences
2-4090-010 |
10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- MagStrep “type3” XT beads are magnetic beads consisting of a 6% agarose coated with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT.
- Due to the magnetic core no centrifugation step is required since the beads can be easily and swiftly separated with a magnetic separator, reducing the risk of disturbing the pellet or loss of beads within the wash step to zero.
- As with any other Strep-Tactin™XT resins, the unspecific protein binding is extremely low, which results in an outstanding purity of the target protein.
- MagStrep “type3” XT beads provide the highest binding capacity.
- These characteristics make them a perfect tool for isolation of proteins or complexes via pull-downs, immunoprecipitation (IP), or co-immunoprecipitation (Co-IP) in batch format and/or high-throughput screenings.
- The elution of target proteins or complexes can be triggered under mild conditions with the biotin-containing Buffer BXT or under denaturing conditions by boiling in SDS gel loading buffer.
- 20 μL suspension correspond to 1 μL magnetic beads.
Specifica
°° Non congelare. | |
MagStrep Beads | |
Biglie | |
3 |
For Research Use Only.