Learn More
Rogo Sampaic™ Camera di Malassez
For determining the number of particles per volume unit of a liquid. Rogo Sampaic™ Malassez Counting Cells have a simple or double grid with a depth of 0.2mm.
128.00€ - 166.00€
Specifica
Product Type Camera di Malassez
Quantità 1 ciascuno
Tipo di campione Sangue
Profondità (sistema metrico) 0.2 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Grid Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Grid Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11740835
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
ZMB024
singolo,
128.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11720845
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
ZMB021
Fare doppio
166.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For nematodes or cells in cerebro-spinal fluid
  • Provides for accurate manual measurements
Specifica
Specifica
Camera di Malassez
1 ciascuno
Sangue
0.2 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Camera di Malassez