Learn More
Brand™ Camera di conta Malassez
Utilizzata comunemente per contare nematodi o cellule nel fluido cerebrospinale. La camera di conta BRAND™ Malassez è di forma rettangolare e copre un'area di 5 mm2.
Marca: Brand™ 719005
59.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- La rigatura è rettangolare e copre una superficie di 5 mm2.
- I rettangoli grandi misurano 0.25 x 0.20 = 0.05 mm2, ciascuno suddiviso in 20 mini quadrati dalla superficie di 0.0025 mm2.
- Comunemente utilizzata per la conta di nematodi o cellule nel fluido cerebrospinale.
- Con marchio CE-in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifica
Dispositivo per la conta | |
1 ciascuno | |
0.2 mm | |
Conta delle cellule nel fluido cerebrospinale o nematodi. |
Titolo del prodotto
Brand™ Camera di conta Malassez > Without Spring Clips