missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Malathion diacid-(dimethyl-d6), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support

Specifica
Specifica
CAS | 1346601-20-4 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 10 mg |
Da utilizzare con (applicazione) | Acaricides and Insecticides |
Forma fisica | Powder |
Grado | Analytical Standard |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Malathion diacid-(dimethyl-d6), Honeywell Fluka™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto