Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to Female Luer Thread Style Coupler
Prevent leaks with integral lock ring mechanism
27.09€ - 34.02€
Codice del prodotto | Marca | Materiale (guarnizione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (guarnizione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30053948
|
Value Plastics
50120-03 |
Nylon |
27.09€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30053831
|
Value Plastics
50120-04 |
Polypropylene |
34.02€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Easily transition from a male luer to female luer fitting. Ideal for general laboratory and single-use applicationsWarning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.