Learn More
Malononitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10499620
Malononitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10499620
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10499620
Marca: Thermo Scientific Acros 125271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-77-3
Formula molecolare C3H2N2
Molecular Weight (g/mol) 66.06
Numero MDL MFCD00001883
InChI Key CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyanoVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC Name propanedinitrile
SMILES C(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Malononitrile
Nota nome 99%
Punto di fusione 30.0°C to 34.0°C
Colore Brown-Yellow to White
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2CN
Quantità 100 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Indice di Merck 15,5775
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Peso formulazione 66.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466765 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Numero di lottoA0449467 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/02/2023 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Numero di lottoA0396856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Numero di lottoA0395019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number125270025,125275000,125271000
Numero di lottoA0402367 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number125270025,125275000,125271000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malononitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Malononitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals >