Learn More
Manganese, AAS standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11379169
Manganese, AAS standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11379169
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11379169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088078.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Numero MDL MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese
Quantità 100 mL
Pressione del vapore 17mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5%; Manganese: 0.1%; Water: 94.9%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1534073 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numero di lotto1534072 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numero di lotto1523740 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numero di lotto1523496 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/03/2025 Catalog Number088078.AP,088078.AE
Numero di lotto1514016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2024 Catalog Number088078.AP,088078.AE
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese, AAS standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Manganese
Titolo del prodotto
Manganese, AAS standard solution, Specpure™ Mn 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals >