Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 to 100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15691280 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
50 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
50 kg
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
Nota nome Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 100.5%
Formula lineare MnSO4 · H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 169.02
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.950 g/cm3
Titolo del prodotto
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 to 100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™ >