Learn More
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11452844
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11452844
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Codice prodotto. 11452844
Marca: Fisher Chemical M/2300/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-68-5
Formula molecolare MnO4S
Molecular Weight (g/mol) 150.99
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+) sulfate
SMILES [Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 26°C to 27°C
Colore Red
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 223.05g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate, tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Titolo del prodotto
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >