Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 384 Deep Well Polypropylene Conical Bottom Microplates
Free of detectable DNase, RNase, human DNA.
Marca:  Greiner Bio-One 781271
Codice prodotto. 10000222
  • 1940.00€ / pezzi 60
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical resistanceHigh temperature resistanceSealable with adhesive films and heat sealer
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
Clear
384
Sterile
Rounded Square, Conical Bottom (V-well)
Clear
Without Lid
Non Binding
Polypropylene
20 to 225 μL
240 μL
6