Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
Marca:  Greiner Bio-One 780261
Codice prodotto. 10013381
  • 646.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Sealable with adhesive films and heat sealer
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • A
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polypropylene
Sterile
1 mL
1
Chimney
Without Lid
Natural
96
Non-treated
Round Bottom (U-well)
50/Cs.