missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus SX1e, EU-Plug
Versatile, quiet, and energy efficient PCR cycler.
Marca: Eppendorf™ 6348000010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intuitive graphic programming
- Small footprint
- Universal block for ultimate flexibility
- Connect up to 2 Mastercycler nexus eco to your existing unit
- Available with gradient
- E-mail notification
- flexlid™ concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid

Specifica
37 to 110°C (Lid), 4 to 99°C (Block) | |
25 × 41.2 × 32.1 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB | |
10.4 kg |
EU Plug | |
96 × 0.2 mL PCR Vessels, 1 PCR Plate (96-wells) | |
Standard PCR, Fast PCR, In situ PCR | |
>700 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Mastercycler Nexus SX1e, EU-Plug > Capacity: 96 x 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells)
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto