Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
GREENER_CHOICE
Mastercycler X40 combines properties that raise your standard in end-point PCR. Classic features such as a 12-column gradient and ideal block temperature homogeneity are enhanced by an easy, intuitive user interface, a touchscreen and a protective SafeLid to protect your samples from evaporation.
6997.88€
Specifica
Block Format Fixed
Precisione termica ±0.15°C
Uniformità termica 20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C
Dimensions 24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.)
Capacità 0.1 to 0.2 mL/Well
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17899058
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
6381000018
EU
6997.88€
Descrizione
  • SafeLid for evaporation protection
  • Small footprint (less than a piece of paper)
  • Lightweight
  • Touchscreen
  • Intuitive software and user interface
  • Program migration feature
  • Visionize Labsuite connection possible
  • Low noise level
Specifica
Specifica
Fixed
20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C
0.1 to 0.2 mL/Well
2 Years
Touchscreen
5000
37°C to 110°C
1.5°C/sec.
96-well
±0.15°C
24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.)
Thermal Cycler
4°C to 99°C
Aluminum
1°C to 30°C
3.3 °C/sec.
7.25 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Mastercycler™ X40