Learn More
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing, Puri-Flex™
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing is long life tubing for pharma and bio-process applications
110.00€ - 203.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Puri-Flex |
Overall Length (English) | 25 ft. |
Overall Length (Metric) | 7.6 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Masterflex pumps |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11709809
|
Masterflex™
96419-24 |
L/S 24 |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11799799
|
Masterflex™
96419-15 |
L/S 15 |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11719809
|
Masterflex™
96419-35 |
L/S 35 |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11729809
|
Masterflex™
96419-36 |
L/S 36 |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Specifica
Autoclavable | |
25 ft. | |
Masterflex pumps | |
Peristaltic Pump Tubing |
Puri-Flex | |
7.6 m | |
Semitrasparente |
Titolo del prodotto
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing, Puri-Flex™