Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa di precisione Masterflex™
Excellent biocompatibility that meets multiple classifications
159.00€ - 293.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Silicone polimerizzato al platino
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11855181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
96410-15
15
159.00€
7.60m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11720989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
96410-35
35
261.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10709874
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
96410-36
36
293.00€
7.60m
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ L/S™ Peroxide-Cured Silicone High-Performance Precision Pump Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for pharmaceutical and biotechnology, peristaltic pumping and food applications.
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Specifica
Autoclavable
Silicone polimerizzato al platino
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Tubo per pompa di precisione Masterflex™