Learn More
Masterflex™ Translucent C-Flex Braided Tubing
Marca:  Masterflex™ 06433-07
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15262700
  • 292.00€ / 25ft
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
FDA compliant, and complies with USP Class VI standards
12.8 mm
19.05 mm
For use with cell cultures, vessel and tank transfer, pump applications and cold storage.
1 Pack
135°C
Autoclavable
C-Flex
7.62 mm
-45°C
Translucent