Learn More
Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Translucent Precision Pump Tubing
Use this tubing for cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech and general-purpose lab uses requiring high performance and long life. Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing is deal for high-purity applications requiring no contact with animal-derived components.
66.00€ - 120.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Puri-Flex |
Overall Length (Metric) | 760 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech, and general-purpose lab uses |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11739799
|
Masterflex™
96419-13 |
13 |
66.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11749799
|
Masterflex™
96419-14 |
14 |
82.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11759799
|
Masterflex™
96419-16 |
16 |
104.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11779799
|
Masterflex™
96419-17 |
17 |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11789799
|
Masterflex™
96419-18 |
18 |
120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11769799
|
Masterflex™
96419-25 |
25 |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Use this tubing for cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech and general-purpose lab uses requiring high performance and long life. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing is deal for high-purity applications requiring no contact with animal-derived components.
Tubing is custom extruded to fit Masterflex™ pumps. Use this long life tubing for pharma and bioprocess applications. Translucent tubing with a smooth surface, features good biocompatibility and low gas permeability.- Heat sealable and weldable
- Exceptional tensile and tear strength
- Long pump life when compared to silicone or many other TPE tubings
- Manufactured according to GMP
- Complies with USP Class VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Specifica
Autoclavable | |
760 cm | |
° | |
Bassa | |
135°C |
Puri-Flex | |
cell and tissue culture work, pharmaceutical biotech, and general-purpose lab uses | |
1 Each | |
Semitrasparente | |
Pump Tubing |