Learn More
Thermo Scientific™ Provette Matrix™ da 0.5 ml con coperchio svitabile in rack con chiusura e codice a barre
GREENER_CHOICE
Le provette con coperchio svitabile Thermo Scientific™ Matrix™ da 0.5 ml in rack con dispositivo di chiusura e codice a barre offrono una rintracciabilità assoluta dei campioni a basse temperature, anche in azoto liquido in fase vapore.
Marca:  Thermo Scientific™ 3745AMB-BR
239.04 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15523734
  • 396.00€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le provette con coperchio svitabile Thermo Scientific™ Matrix™ da 0.5 ml in rack con dispositivo di chiusura e codice a barre consentono la conservazione sicura dei campioni alle basse temperature, compreso l'azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Le provette sono confezionate in rack con chiusura e codice a barre lineare, codice a barre 2D e identificazione leggibile dall'operatore su tre lati del rack. Per l'impiego in combinazione con i lettori di codici a barre, le apparecchiature di gestione di array e i decapsulatori Thermo Scientific. Le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano numerose esigenze di conservazione manuali o automatizzate a lungo termine; anche i rack sono dotati di codici a barre per un'agevole rintracciabilità.
Dependable Sample Protection
  • Tubes are constructed of virgin class VI medical grade polypropylene
  • ScrewTop caps feature a soft silicone gasket that conforms to mating surfaces to ensure sample preservation
  • Racks are constructed of sturdy ABS to protect tubes in case of drops
  • ScrewTop tubes are compatible with storage down to -196°C
Secure Tracking
  • Permanent, unique 2D tube barcode is laser-etched on bottom of each tube
  • Racks feature linear barcode, human readable ID and 2D barcode for ultimate sample tracking
  • 2D barcode on tubes allow you to scan and decode tubes all at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
  • Tube and rack are compatible with Thermo Scientific™ VisionMate™ readers
Superior Storage Format
  • ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
  • Several capping / decapping options available to manipulate a single tube, 8 tubes, or 96 tubes at once
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amber
Not Included
0.5 mL
Polypropylene (Medical Grade)
Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction; Rack barcode: 2D Datamatrix; Linear EAN Code 128; Human Readable
Sterile
0.0169 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Screw Top Tube
Not Autoclavable
V-bottom
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
No
n.a.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Provette Matrix™ da 0.5 ml con coperchio svitabile in rack con chiusura e codice a barre >