Learn More
Thermo Scientific™ Provette Matrix™ da 0.5 ml con coperchio svitabile in rack con chiusura e codice a barre
Le provette con coperchio svitabile Thermo Scientific™ Matrix™ da 0.5 ml in rack con dispositivo di chiusura e codice a barre offrono una rintracciabilità assoluta dei campioni a basse temperature, anche in azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 3744YEL-BR
407.52 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le provette con coperchio svitabile Thermo Scientific™ Matrix™ da 0.5 ml in rack con dispositivo di chiusura e codice a barre consentono la conservazione sicura dei campioni alle basse temperature, compreso l'azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Le provette sono confezionate in rack con chiusura e codice a barre lineare, codice a barre 2D e identificazione leggibile dall'operatore su tre lati del rack. Per l'impiego in combinazione con i lettori di codici a barre, le apparecchiature di gestione di array e i decapsulatori Thermo Scientific. Le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano numerose esigenze di conservazione manuali o automatizzate a lungo termine; anche i rack sono dotati di codici a barre per un'agevole rintracciabilità.
Dependable Sample Protection
- Tubes are constructed of virgin class VI medical grade polypropylene
- ScrewTop caps feature a soft silicone gasket that conforms to mating surfaces to ensure sample preservation
- Racks are constructed of sturdy ABS to protect tubes in case of drops
- ScrewTop tubes are compatible with storage down to -196°C
Secure Tracking
- Permanent, unique 2D tube barcode is laser-etched on bottom of each tube
- Racks feature linear barcode, human readable ID and 2D barcode for ultimate sample tracking
- 2D barcode on tubes allow you to scan and decode tubes all at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
- Tube and rack are compatible with Thermo Scientific™ VisionMate™ readers
Superior Storage Format
- ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
- Several capping / decapping options available to manipulate a single tube, 8 tubes, or 96 tubes at once
Specifica
Clear | |
Yellow | |
0.5 mL | |
Polypropylene (Medical Grade) | |
Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction; Rack barcode: 2D Datamatrix; Linear EAN Code 128; Human Readable | |
Sterile | |
Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring | |
Sterile and PCR Ready |
Screw Top Tube | |
Not Autoclavable | |
V-bottom | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Yes | |
0.0169 fl oz. |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30