missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ MATRIX Orbital Delta FP
GREENER_CHOICE

IKA MATRIX Orbital Delta FP mixes, heats and has a universal holder for microtiter plates. Whether its blood samples, pharmaceutical agents, DNA/RNA samples or ELISA assays – samples with even the smallest volumes mix reliably and completely in all laboratory applications.

Marca:  IKA™ 0030000751

2408.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24300" per avere il tuo prezzo promozionale.


Codice prodotto. 16248681

  • 2656.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Stable quick lock for fast and easy change of inserts and attachments as well as automatic attachment detection
  • Speeds of up to 2,000 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for gentle heating of the samples
  • Programmable ramps allow for automatic execution of mixing and heating tasks
  • Smart speed adjustment according to insert, attachment and filling volume
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability and everyday robustness
  • No cross-contamination and an optimal mixing result.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

3 mm
13 rpm Steps
Ambient +4° to 100°C
0.5°C
50/60 Hz
9.2 kg
80%
Fixed attachment
0.3 kg
0 to 2000 rpm
EU Plug
0.5 (at 20°C to 45°C); 1.5°C
Aluminum die-cast housing
TFT
Power cable; USB cable
0 to 6000 min.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
IKA™ MATRIX Orbital Delta FP > Orbital Delta FP

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato