Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
GREENER_CHOICE
Innovative vaschette per reagenti dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 8093-11
112.00 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10756354
  • 212.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
  • Quando si utilizzano piccole quantità di reagente, una vaschetta all'interno di un'altra vaschetta massimizza la quantità di liquido accessibile ai puntali per pipette
  • I beccucci su tutti e quattro gli angoli riducono le fuoriuscite durante il versamento dei reagenti dal serbatoio
  • Le graduazioni sulla parete interna consentono una rapida misurazione del liquido rimanente
  • I serbatoi sterili sono confezionati in sacchetti a strappo di facile apertura, che garantiscono tuttavia il mantenimento della sterilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 ml
Sterile
10 sacchetti da 10
Polistirene
Serbatoio reagente
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto21140949 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2021 Catalog Number8093-11
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™ > Matrix™ Reagent Reservoirs; Volume: 25 mL; Material: Polystyrene; Sterility: Sterile; Packaging: 10 pcs /bag; Unit Size: 10 bags of 10 pcs (100 pcs)